Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Dreihals-Destillationskolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
66.00 € - 597.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Flaschenhalstyp | Drei Hälse mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produkttyp | Destillationskolben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12560207
|
Lenz Laborglasintrumente™
03313249 |
250 mL | Mittelhals NS 24/29, Seitenhals NS 19/26 |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10200931
|
Lenz Laborglasintrumente™
03314473 |
2000 mL | Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32 |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10458402
|
Lenz Laborglasintrumente™
03315488 |
10.000 mL | Mittelhals NS 45/40, Seitenhals NS 29/32 |
597.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen (20°)
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Drei Hälse mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen | |
1 | |
Destillationskolben |