Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Dreihals-Destillationskolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 03313249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
- Mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen (20°)
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Mittelhals NS 24/29, Seitenhals NS 19/26 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1 | |
85 mm |
250 mL | |
Drei Hälse mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen | |
Destillationskolben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen > Fassungsvermögen (metrisch)250 ml, Beschreibung:Mittelhals- NS 24/29, Seitenhälse - NS 19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur