Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen
Dreihals-Destillationskolben mit zwei abgewinkelten Seitenhälsen (20°)
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03314473
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10200931
  • 178.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm
  • Mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen (20°)
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32
Borosilikatglas 3.3
1
166 mm
2000 mL
Drei Hälse mit zwei abgewinkelten seitlichen Hälsen
Destillationskolben
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Abgewinkelte Rundbodenkolben mit drei Hälsen > Fassungsvermögen (metrisch)2.000 ml, Beschreibung:Mittelhals- NS 29/32, Seitenhälse - NS 29/32