Learn More
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel
Sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen 100 °C-Betrieb. Das Grant Instruments™ SSB Aqua Plus analoge Siedebad kocht nicht über und erzeugt keine Spritzer oder übermäßigen Dampf.
1340.00 € - 1756.00 €
Spezifikation
Temperaturbereich | 100 °C |
---|---|
Gewährleistung | 3 Jahre |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11446437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 12 PLUS |
12 l | 390 x 385 x 270 mm |
1455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11456437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 18 PLUS |
18 l | 570 x 385 x 270 mm | N/A | ||||||
11466437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 26 PLUS |
26 l | 570 x 385 x 300 mm |
1756.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11436437
|
Grant Instruments™
SBB AQUA 5 PLUS |
5 l | 215 x 385 x 270 mm |
1340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der einstellbare Energieregler sorgt für ein gleichmäßiges Sieden
- Niveaukonstanter für gleichbleibenden Flüssigkeitsfüllstand
- Fester Thermowächter -unabhängige Sicherheitsfunktion
- Einfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung
- Robustes und zuverlässiges Design, das dem täglichen Verschleiß standhält
- Verschiedene Größen für individuelle Anwendungen
- Tropffreier Polycarbonat-Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
100 °C | |
3 Jahre | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel