Learn More
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0 Artikelnummer.: 15464729
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0
Artikelnummer. 15464729
250 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Artikelnummer. 15464729
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62328.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102029-60-7
Summenformel C7H16NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 249.257
MDL-Nummer MFCD00067500
InChI-Schlüssel UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44119996
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxy-3[(1-Hydroxy-2-Methylpropan-2-yl)Amino]Propan-1-Sulfonat
SMILES CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AMPSO buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS07K535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ62328.AK,J62328.AE
ChargennummerS17K507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ62328.AK,J62328.AE
ChargennummerS07K534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ62328.AK,J62328.AE
ChargennummerS07K530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberJ62328.AK,J62328.AE
ChargennummerZ20I504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ62328.AK,J62328.AE
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0 >