Learn More
Ammoniumsulfat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904261
Ammoniumsulfat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904261
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11904261
Marke: Thermo Scientific Acros 434380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
pH 5.0 to 6.0
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number434380010,434380050
ChargennummerA0428071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number434380010,434380050
ChargennummerA0450874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number434380010,434380050
ChargennummerA0392757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number434380010,434380050
ChargennummerA0396997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number434380010,434380050
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfate
Name des Produkts
Ammoniumsulfat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >