Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11985061
Ammoniumeisen(III)-citrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985061
10 kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 11985061
Marke: Thermo Scientific Acros 211840100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7
Molekulargewicht (g/mol) 265
MDL-Nummer MFCD00013099
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltzMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) citrate
Namenshinweis 16.5 to 18.5% Fe
Farbe Braun bis Gelbbraun
Physikalische Form Pulver
Menge 10 kg
Merck Index 15, 4044
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 265
Reinheit (%) 16.5 to 18.5% (Fe)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number211840100,211840010,211840025,211842500,10104700
ChargennummerA0466392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number211840100,211840010,211840025,211842500
ChargennummerA0465609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number211840100,211840010,211840025,211842500
ChargennummerA0443494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number211840100,211840010,211840025,211842500
ChargennummerA0451297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number211840100,211840010,211840025,211842500
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumeisen(III)-citrat, Thermo Scientific Chemicals >