Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, braun, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463504
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11463504
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11199.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammonium iron(III) citrate, brown is used in medicine, in making blueprints, and as a feed additive. It is also used as an iron supplement and food enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumeisen(III)-citrat, braun, wird in der Medizin, bei der Herstellung von Blaupausen und als Futtermittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Eisenpräparat und als Nahrungsergänzungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser .1200 g/l (20 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Im Dunkeln aufbewahren. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7+3
Molekulargewicht (g/mol) 264.999
MDL-Nummer MFCD00013099
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron (III) citrate
Farbe Braun
Menge 250 g
Merck Index 14,4017
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.1200g/L (20°C)
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich