Learn More
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
35.78 € - 271.35 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H5NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 35.05 |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
InChI-Schlüssel | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10470481
|
Thermo Scientific Acros
205840010 |
1 L | Glasflasche |
35.78 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10105220
|
Thermo Scientific Acros
205840025 |
2.5 L | Glasflasche |
66.79 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10134423
|
Thermo Scientific
205840100 |
10 L | Kunststofftrommel |
205.02 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15294674
|
Thermo Scientific Acros
205840250 |
25 L | Kunststoffbehälter |
271.35 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1336-21-6, 7732-18-5 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI:18219 |
Spezifikation
Ammonium hydroxide | |
1336-21-6, 7732-18-5 | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
Aminhydrat | |
14923 | |
35.05 | |
0.91 |
38.0°C | |
-57.0°C | |
NH4OH | |
0.9100g/mL | |
Solubility in water: soluble. | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann zu Reizungen der Atemwege führen.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu machen. Spülen Sie weiter.
Rufen Sie sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt an.
Vermeiden Sie das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. VORSICHT: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia