Learn More
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15294674
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294674 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 15294674
Marke: Thermo Scientific Acros 205840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Siedepunkt 38.0°C
Schmelzpunkt -57.0°C
Strukturformel NH4OH
Dichte 0.9100g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 25 L
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffbehälter
Relative Dichte 0.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0460066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0459809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0459810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0428274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >