Learn More
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10470481
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470481 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10470481
Marke: Thermo Scientific Acros 205840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Siedepunkt 38.0°C
Schmelzpunkt -57.0°C
Strukturformel NH4OH
Dichte 0.9100g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 1 L
IUPAC-Name Aminhydrat
Formelmasse 35.05
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0460066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0459809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0459810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
ChargennummerA0428274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number205840010,205840250,205840025,205840100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, für die Analyse, 28 – 30 Gew.% Lösung von NH3 in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >