Learn More
Ammoniumhydroxid, 30 %, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15538654
compliance-icons compliance-icons
Ammoniumhydroxid, 30 %, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538654
4 l
Click to view available options
Menge:
4 l
Artikelnummer. 15538654
Marke: Avantor J.T.Baker 973303
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxid
Farbe Farblos
Siedepunkt 37.7 °C
CAS 1336-21-6
Schmelzpunkt -57.5 °C
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
Dichte 0.91 g/cm3
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Menge 4 l
SMILES N.O
IUPAC-Name Aminhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formelmasse 35.04
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, 30 %, J.T. Baker™ >