Learn More
Ammoniaklösung, 35 %, für HPLC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10508610
Ammoniaklösung, 35 %, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10508610
100 ml, kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
100 ml, kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10508610
Marke: Fisher Chemical A/3295/PB05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
H5NO, CAS-Nummer-1336-21-6, farblos, 35,05 g/mol, 11418, kunststoffbeschichtete Glasflasche, 12, Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 12
Farbe Farblos
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Aminhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
Formelmasse 35.05g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberA/3295/PB05
Chargennummer2524577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberA/3295/PB05
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia solution 35%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniaklösung, 35 %, für HPLC, Fisher Chemical™ >