Learn More
Invitrogen™ Lachssperma-DNA, abgeschert (10 mg/ml)
Blockiert unspezifische Hybridisierungen
Marke:  Invitrogen™ AM9680
425.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10249194
  • 470.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gescherte Lachsspermien-DNA ist ein äußerst effizienter Blocker beim Einsatz in Northern-Prähybridisierungs- und -Hybridisierungspuffern in einer Konzentration von 100 bis 200 μg/ml.
Verwendung dieses Produkts
Diese gescherte Lachsspermien-DNA wurde mit Proteinase K behandelt, um verunreinigende Nukleasen zu entfernen, gefolgt von organischer Extraktion mit der Phenol/Chloroform-Methode und Ethanolfällung. Lachsspermien-DNA wird streng auf RNase- und DNase-Verunreinigungen getestet und ist in nukleasefreiem Wasser in einem 1 ml-Röhrchen in einer Konzentration von 10 mg/ml (1 ml pro Röhrchen) suspendiert.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reine Lösung bei –20 °C lagern.
Blockiert unspezifische Hybridisierungen
Ambion™
Trockeneis
10 mg/ml
Lachsspermien-DNA
10 x 10mg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9680
Chargennummer2831956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9680
Chargennummer2831919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9680
Chargennummer2811355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9680
Chargennummer2798699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9680
Name des Produkts
Invitrogen™ Lachssperma-DNA, abgeschert (10 mg/ml) > 10 Röhrchen