Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit
Zwei alternative Protokolle bieten Flexibilität
Marke: Invitrogen™ AM1839
820.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Inhalt des Kits: 1 Verarbeitungsplatte mit Deckel; 12 ml Lyse-/Bindungslösungskonzentrat; 18 ml Waschkonzentrat 1; 72,5 ml Waschkonzentrat 2; 14 ml Elutionspuffer; 6 ml MagMAX TURBO DNase-Puffer; 4x 25 ml TRI-Reagenz; 1,1 ml RNA-Bindebeads; 1,1 ml Lyse/Bindungs-Enhancer; 215 μl TURBO DNase, 10 U/μl. Enthält genug Reagenzien, um RNA aus 96 Proben zu isolieren.
Beschreibung
Das MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit für Microarrays ist für die schnelle Aufreinigung von RNA aus Säugetierzellen und Gewebe in 96-Well-Platten mit hohem Durchsatz vorgesehen. Das Kit kombiniert eine organische Extraktion mit einer magnetischen Bead–basierten Aufreinigung, wodurch eine extrem hochwertige RNA entsteht, die für die strengsten Anwendungen, wie die Mikroarray-Analyse, geeignet ist. Das Kit enthält genügend Reagenzien für 96 Reaktionen. Vorteile des MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit für Microarrays:• Verbesserte Genexpressionsuntersuchungen mit konsistenten Ergebnissen von Experiment zu Experiment
• Kombiniert TRI Reagent™ mit einer überlegenen Technologie auf Basis magnetischer Beads
• Optimierte RNA-Aufreinigung ohne Abstriche bei Qualität oder Menge der RNA
• Erfordert weniger manuellen Aufwand als Kits anderer Hersteller
• Kann in etablierte Roboterplattformen integriert werden
• Bestes MagMAX™ Kit für schwierige Proben oder große Volumina
Vorteile der MagMAX™ Aufreinigung auf Basis von Magnetbeads
Magnetbeads bieten für die Isolierung von RNA viele Vorteile im Vergleich zu anderen Technologien. Beads binden RNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere RNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Da nur ein kleines Volumen magnetischer Beads für eine hocheffiziente Bindung benötigt wird, kann die gebundene RNA in nur 20–50 µl Nuklease-freiem Wasser eluiert werden, wodurch RNA aus großen, verdünnten Proben konzentriert wird.
Hochstringent für die beste RNA
Das Verfahren des MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit für Microarrays (Patent angemeldet) kombiniert das robuste und zuverlässige Lyse/Vergällungsmittel TRI-Reagent™ mit der RNA Aufreinigungstechnologie auf Basis von MagMAX™ magnetischen Beads, was zu einer rationalisierten RNA-Aufreinigung führt, selbst bei hohem Durchsatz, ohne Menge oder Qualität der RNA zu beeinträchtigen. TRI-Reagent™ lysiert selbst schwierige Zellen und Gewebe problemlos, während Nukleasen denaturiert werden, um die Integrität von RNA zu erhalten. Das Kit bietet hohe Erträge an reiner, intakter RNA, die direkt für die quantitative Reverse Transkriptase-PCR (qRT-PCR) und die Mikroarray-Analyse verwendet werden können. Siehe die Begleitdaten zur RNA-Ausbeute und -Qualität, die bei der Verwendung des MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit für Microarrays erzielt wurden. Außerdem werden Daten gezeigt, die eine hohe Korrelation zwischen der Methode, die Affymetrix für die Herstellung von RNA zur Verwendung auf ihren GeneChips™ empfiehlt, und der Methode, die das MagMAX™-96 Kit für Microarrays verwendet, veranschaulichen.
Schnelles, flexibles Verfahren
Für das Kit werden zwei alternative Protokolle geliefert. Das “Spin” Verfahren hat weniger Schritte, erfordert keine DNase-Behandlung und ermöglicht die Verarbeitung größerer Probenmengen. Das “No-Spin”-Verfahren erfordert weniger Probenhandhabung und kann einfach in einen Roboterflüssigkeitshandler integriert werden. Das Verfahren ist schnell (< 1 h), einfach und gut für die Automatisierung geeignet. Das Kit kann auch zur gleichzeitigen Verarbeitung von weniger als 96 Proben verwendet werden und eignet sich zur manuellen Aufbereitung mit Mehrkanalpipetten sowie mit Liquid-Handling-Robotern. Protokolle für die Verwendung dieses Kits mit speziellen Liquid-Handling-Systemen können bei unserer Automatisierungsressource heruntergeladen werden.
Zubehörprodukte
Für die Verwendung dieses Kits ist ein magnetischer 96 Well-Ringständer erforderlich. Der Magnetfuß-96 (Kat. Nr. AM10027) und der 96-Well-Magnetringfuß (Kat.- Nr. AM10050) sind für paramagnetische Bead-Fällung von standardmäßigen 96-Well-Mikrotiterplatten mit U-Boden ausgelegt. Der Magnetringfuß pelletiert die magnetischen Beads in einer Kreisform und ermöglicht so eine einfache Entfernung des Überstands durch einen Roboter oder Mehrkanalpipettierer. Als zusätzliche Verarbeitungsplatten werden Matrix 96-Well-Mikrotiterplatten mit U-Boden aus Polypropylen (Thermo Scientific, Artikel-Nr. 4917) empfohlen.
Spezifikation
Inhalt des Kits (Lagerung): • 1 Verarbeitungsplatte mit Deckel (Raumtemperatur) • 12 ml Lyse-/Bindungslösungskonzentrat (Raumtemperatur) • 18 ml Waschkonzentrat 1 (Raumtemperatur) • 72,5 ml Waschkonzentrat 2 (Raumtemperatur) • 14 ml Elutionspuffer (Raumtemperatur) • 6 ml MagMAX™ TURBO™ DNase-Puffer (4 °C oder Raumtemperatur) • 4× 25 ml TRI-Reagent™ (4 °C) • 1,1 ml RNA-Bindebeads (4 °C) • 1,1 ml Lyse/Bindungs-Enhancer (-20 °C) • 215 µl TURBO™ DNase, 10 U/µl (-20 °C) Enthält genügend Reagenzien, um RNA aus 96 Proben zu isolieren. |
|
Magnetic Bead, Organische Extraktion | |
Zellen, Säugetierzellen, Pflanzenproben, Gewebe (Säugetier), Hefe, Säugetierzellen, Pflanzenproben, Gewebe (Säugetier), Hefe | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle | |
Mikroarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting | |
Ambion™, MagMAX™ | |
Bis zu 5x 10^6 Zellen, bis zu 100 mg Gewebe |
96-Well-Platte | |
< 1 h | |
Gesamt-RNA | |
MagMAX™ Express 24 und 96, Liquid-Handling-Robotersysteme, MagMAX™ Express-96 Standard-Magnetpartikelprozessor | |
96 Aufreinigungen | |
96 preps | |
Gesamt-RNA |