Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Diese Schläuche eignen sich als elektrische und thermische Isolatoren. Polyamidschläuche eignen sich optimal für die Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen oder als strapazierfähige Ummantelung für Glasfasern. Die Schläuche bestechen durch ihre hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Strahlung und Abrieb.
Marke: Masterflex™ 95820-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiges Braun
- Harz entspricht den Vorgaben von USP-Klasse VI und den NEMA-Normen
- Hohe dielektrische Stärke
- Sterilisierung: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
- Temperaturbereich: -250 bis 480 °C (-418 bis 896 °F)
Spezifikation
Anforderungen der Normen USP Klasse VI, und NEMA | |
1,8 mm | |
1,9 mm | |
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern | |
5/Packung | |
Bernsteinfarben | |
480 °C |
Autoklavierbar | |
Polyimid | |
1,5 m | |
-250 °C | |
Steril | |
275 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > ID:1,8mm; AD:1,9mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur