Learn More
AM 580, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Retinoid-Derivat, das für Genexpressionsstudien zur Zellliniendifferenzierung von Leukämie-Retinsäure-Rezeptoren (PHL-RAR) verwendet wird. AM 580 hemmt die Proliferation von Tumoren durch Verringerung des Niveaus von RARγ und aktiviert RAR β. Dieser Rezeptor
Retinoid-Derivat, das für Genexpressionsstudien zur Zellliniendifferenzierung von Leukämie-Retinsäure-Rezeptoren (PHL-RAR) verwendet wird. AM 580 hemmt die Proliferation von Tumoren durch Verringerung des Niveaus von RARγ und aktiviert RAR β. Dieser Rezeptor
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AM 580 |
CAS | 102121-60-8 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C22H25NO3 |
MDL-Nummer | MFCD00673916 |
Menge | 10 mg |
Synonym | unii-vz5s5g9zfz, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbonyl amino benzoic acid, vz5s5g9zfz, chembl69367, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamido benzoic acid, benzoic acid,4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl aminobenzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carboxamido benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (10mg/ml). |
InChI-Schlüssel | SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AM 580, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur