Learn More
XTT-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424269
XTT-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424269
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
Artikelnummer. 15424269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61726.MD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tetrazolium-Derivat nützlich in der Krebsforschung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Das Tetrazoliumderivat ist in der Krebsforschung nützlich. Das XTT-Natriumsalz wird in Verbindung mit Phenazin-Methosulfat verwendet, um menschliche Krebszelllinien zu screenen. Es wird auch zur Untersuchung von Zellschäden durch Pilze verwendet. Es ist an der Prüfung von Antimikrob beteiligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XTT sodium salt
CAS 111072-31-2
Farbe Gelb
Summenformel C22H16N7NaO13S2
MDL-Nummer MFCD00083517
Menge 250 mg
Synonym xtt
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water at 2;5mg/ml;Soluble in water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and phosphate buffered saline;at pH =7;2.
InChI-Schlüssel JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].COC1=C(C=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)N1N=C(N=[N+]1C1=C(OC)C=C(C(=C1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Natrium;2-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-N-phenyltetrazol-3-ium-5-carboxidat
Molekulargewicht (g/mol) 673.52
PubChem CID 131668615
Formelmasse 673.52
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
XTT-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >