Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolien RP-18 W/UV254, TLC-Platte
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC. Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modifizierte Silikaphase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierten Nano-Silikas beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
156.00 € - 475.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Typ | TLC-Platte |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10451862
|
Macherey-Nagel™
818147 |
10 x 10 cm |
156.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10624691
|
Macherey-Nagel™
818146 |
20 x 20 cm |
475.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10624171
|
Macherey-Nagel™
818144 |
4 x 8 cm |
173.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10566711
|
Macherey-Nagel™
818145 |
5 x 20 cm |
298.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10246331
|
Macherey-Nagel™
818152 |
50 x 100 mm |
174.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC.Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modified Silica Phase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierter Nano-Kieselsäure beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Alugram™ Aluminiumplatten sind einfach zu handhaben, leicht und flexibel. Die Platten haben eine hohe chemische Beständigkeit und sind für die meisten Lösungsmittel geeignet. Sie sind unzerbrechlich, aber leicht mit einer Schere zu schneiden, ohne dass das Silika abblättert.
- Nano-Silika 60 mit partieller Otadecyl-Modifikation, benetzbar mit Wasser
- Normale Phasen- oder Umkehrphasen-Trennungsmodi
- Kann mit Eluenten aus wasserfreien Lösungsmitteln bis zu wässrigen Gemischen verwendet werden
- Indikator: säurebeständiges Produkt mit einer blassblauen Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
- Polaritätsreihenfolge: Silika > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
- Kohlenstoffgehalt 7.5 %
- pH-Stabilität: 2-10
Spezifikation
2 bis 10 μm | |
TLC-Platte | |
Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate) | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
UV254 | |
0.75 ml/g | |
0.15 mm |