Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolien RP-18 W/UV254, TLC-Platte
Artikelnummer. 10566711 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 8 cm
50 x 100 mm
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10566711
Marke: Macherey-Nagel™ 818145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC. Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modifizierte Silikaphase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierten Nano-Silikas beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC.Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modified Silica Phase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierter Nano-Kieselsäure beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Alugram™ Aluminiumplatten sind einfach zu handhaben, leicht und flexibel. Die Platten haben eine hohe chemische Beständigkeit und sind für die meisten Lösungsmittel geeignet. Sie sind unzerbrechlich, aber leicht mit einer Schere zu schneiden, ohne dass das Silika abblättert.
  • Nano-Silika mit partieller Octadecyl-Modifikation, benetzbar mit Wasser
  • Normale Phasen- oder Umkehrphasen-Trennungsmodi
  • Kann mit Eluenten aus wasserfreien Lösungsmitteln bis zu wässrigen Gemischen verwendet werden
  • Indikator: säurebeständiges Produkt mit einer blassblauen Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
  • Polaritätsreihenfolge: Silica > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Kohlenstoffgehalt 7,5 %
  • pH-Stabilität: 2-10
Spezifikation
Trägermaterial Alugramm-Aluminiumplatten
Material RP-18-W-Nano Silika 60 mit partieller Otadecyl-Modifikation
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ TLC-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate)
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 20 cm