Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolien RP-18 W/UV254, TLC-Platte
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC. Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modifizierte Silikaphase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierten Nano-Silikas beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Marke: Macherey-Nagel™ 818147
Beschreibung
Zur Verwendung in Normal- oder Umkehrphasen-HPTLC.Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV254 Modified Silica Phase sind Aluminiumplatten, die mit benetzbaren Schichten modifizierter Nano-Kieselsäure beschichtet sind und mit rein organischen und organischen/wässrigen Lösungsmitteln und rein wässrigen Eluenten entwickelt werden können.
Alugram™ Aluminiumplatten sind einfach zu handhaben, leicht und flexibel. Die Platten haben eine hohe chemische Beständigkeit und sind für die meisten Lösungsmittel geeignet. Sie sind unzerbrechlich, aber leicht mit einer Schere zu schneiden, ohne dass das Silika abblättert.
- Nano-Silika 60 mit partieller Otadecyl-Modifikation, benetzbar mit Wasser
- Normale Phasen- oder Umkehrphasen-Trennungsmodi
- Kann mit Eluenten aus wasserfreien Lösungsmitteln bis zu wässrigen Gemischen verwendet werden
- Indikator: säurebeständiges Produkt mit einer blassblauen Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
- Polaritätsreihenfolge: Silika > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
- Kohlenstoffgehalt 7.5 %
- pH-Stabilität: 2-10
Spezifikation
Alugram™ Aluminium | |
2 bis 10 μm | |
25/Packung | |
UV254 | |
0.75 ml/g | |
∼500 m2/g | |
10 x 10 cm |
Kieselgel mit Otadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation | |
60 Å | |
TLC-Platte | |
Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate) | |
Kieselgel mit Otadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation | |
0.15 mm |