Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann-Aktivitätsstufe I, 58 Angström, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307187
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann-Aktivitätsstufe I, 58 Angström, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307187
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11307187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011502.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Neutral; S.A. 150 m2/g
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Namenshinweis neutral, acidic, 58 angstroms
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Güte Brockmann
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number011502.A7,011502.30,011502.A1
ChargennummerW23K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number011502.A7,011502.30,011502.A1
ChargennummerT13J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog Number011502.A7,011502,011502.30,011502.A1
ChargennummerR19J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number011502.30
ChargennummerQ20J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number011502.30
Name des Produkts
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann-Aktivitätsstufe I, 58 Angström, Thermo Scientific Chemicals >