Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, Brockmann I, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2980 °C |
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid |
Schmelzpunkt | 2072 °C |
Namenshinweis | Aktivierte Brockmann I |
pH | Sauer |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | Al2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dialuminium;sauerstoff(2-) |
Formelmasse | 101.96 mol |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumoxid, aktiviert, Brockmann I, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur