Learn More
Buerkle™ Aluminiumhebelpumpe
Buerkle™ Aluminiumhebelpumpen für petrochemische Substanzen aus stabilem Aluminiumguss, Ventilen und Kolben bestehen aus Kunststoff (PA).
Marke:  Buerkle™ 5627-1000
Artikelnummer. 10643693
  • 351.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hebelpumpe für petrochemische Stoffe aus stabilem Aluminium Druckguss, Ventile und Kolben aus Kunststoff (PA).
  • Passend für Fassgewinde M 64x4 oder R 2 in.
  • Mit Schließvorrichtung
  • Tauchrohrlänge 84 cm
  • Lieferung inklusive Schlauchgarnitur, Schlauchlänge 1,5 m, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer und
  • Knickschutzfeder
Spezifikation
Spezifikation
Petrochemische Substanzen
84 cm
Hebelpumpe
1,5 m Schlauchlänge mit Auslaufbogen und Knickschutzfeder; Schlauchset
1 m
Aluminium
25 l/min
0.8 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Buerkle™ Aluminiumhebelpumpe > Flussrate: 25 l/min