Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 826623
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15644677
  • 12.40 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC W001-Tri 200-AL-CRD/1
Je 1
173 mm
200  mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild > B x H: 200 x 173 mm