Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300
Eine Einweg-Bodenmatte, bestehend aus 40 Blatt, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet sind. Die Oberfläche mit hoher Haftkraft entfernt Staub und kleine Partikel von Schuhsohlen und Laufrollen.
Marke:  3M™ Nomad™ 7100050748
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17128700
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg-Matte mit mehrschichtiger Kontaminationskontrolle
  • Entwickelt zum Schutz sauberer Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene kritische Faktoren sind
  • Ziehen Sie eine Schicht ab, um die nächste freizulegen
  • Auf eine saubere Oberfläche legen, keine Kanten oder Halterahmen erforderlich
  • Antimikrobielle Additive stoppen das Wachstum von Mikroorganismen
  • Nummerierte Blätter ermöglichen die Kontrolle und unterstützen die Qualitätssicherung bei Audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
115 x 90 cm
Kontaminationskontrolle
Druckempfindlicher Klebstoff (PSA)
46 in.
Eingangsmatte
90 cm
Ja
40 Blatt/Matte, 6 Matten/Karton
Blau
115 cm
36 in.
Name des Produkts
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matte 4300 > 115 x 90 cm, blau