Learn More
R&L Enterprises™ Ständerringe mit Nabenkopf
Zur einfachen Befestigung an Ringständern.
Marke:  R&L Enterprises™ 2013/11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10796945
  • 19.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kreuzmuffe mit Klemmschraube mit Kunststoffkopf
  • Passend für Stangen mit Durchmessern von 8 bis 12.5 mm
  • Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Innendurchmesser des Ringes x Mitte zu Mitte zwischen Stativmuffe zu Ring
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
100 mm
Mit Buchse
Für Stäbe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Ständerringe mit Nabenkopf > Innendurchmesser: 100 mm