Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395005
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395005
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11395005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18489.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aluminiumchlorid wird zur Kontrolle von übermäßigem Schwitzen verwendet. Es wird häufig als Katalysator für die Halogenierung (insbesondere Chlorierung) aromatischer Gruppen sowie in der Friedel-Crafts-Reaktion verwendet. Es wird auch in der Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion verwendet. Es wird häufig in der Herstellung von Petrochemikalien wie Alkylbenzol, Ethylbenzol, Alkylarylketon und Ethylchlorid verwendet. Es wird zur Herstellung von Detergenzien und für Polymerisierungs- und Isomerisierungsreaktionen von Kohlenwasserstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure, Ethanol, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Aluminiumchlorid ist hygroskopisch. Es muss in einem dicht verschlossenen Behälter verpackt und in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich gelagert werden. Es ist wasserreaktiv und korrosiv. Es reagiert energisch mit Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminumMehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190°C (sublimation)
Namenshinweis anhydrous
pH 2.4
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN1726
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX30K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
ChargennummerA0461105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
ChargennummerS27K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
ChargennummerR17K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberL18489.36,L18489.22
ChargennummerA0446682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberL18489.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum chloride
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >