Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aluminiumchlorid wird zur Kontrolle von übermäßigem Schwitzen verwendet. Es wird häufig als Katalysator für die Halogenierung (insbesondere Chlorierung) aromatischer Gruppen sowie in der Friedel-Crafts-Reaktion verwendet. Es wird auch in der Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion verwendet. Es wird häufig in der Herstellung von Petrochemikalien wie Alkylbenzol, Ethylbenzol, Alkylarylketon und Ethylchlorid verwendet. Es wird zur Herstellung von Detergenzien und für Polymerisierungs- und Isomerisierungsreaktionen von Kohlenwasserstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure, Ethanol, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Aluminiumchlorid ist hygroskopisch. Es muss in einem dicht verschlossenen Behälter verpackt und in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Bereich gelagert werden. Es ist wasserreaktiv und korrosiv. Es reagiert energisch mit Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum chloride |
Schmelzpunkt | 190°C (sublimation) |
Namenshinweis | anhydrous |
pH | 2.4 |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1726 |
Merck Index | 14,337 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene. |
Formelmasse | 133.34 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X30K036 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | L18489.36,L18489.22 |
A0461105 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L18489.36,L18489.22 |
S27K025 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | L18489.36,L18489.22 |
R17K033 | Analysenzertifikat | 06/08/2024 | L18489.36,L18489.22 |
N18I009 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | L18489.36,L18489.22 |