Learn More
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Brand:  Macherey-Nagel™ 818333
142.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12804281
  • 160.43 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
  • Silika 60
  • Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten
Specifications
Specifications
5 bis 17 μm
25er-Packung
UV254
∼500 m2/g
200 x 200 mm
60Å
Aluminiumblech
0.75 ml/g
0.20 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 > Plattengröße:200 x 200mm