Learn More
Macherey-Nagel™ X25 ALUGRAM-Fertigfolien RP-2/UV254 Format: 20 x 2 0 cm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
HPTLC aluminum sheets with silanized silica-dimethyl (RP2, C2) modification.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Aluminiumblech |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aktive Pflanzenbestandteile, Steroide |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |