Learn More
Macherey-Nagel™ Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Artikelnummer. p-8011985 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
40 x 80 mm
50 x 75 mm
50 x 100 mm
50 x 200 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10707898
Marke: Macherey-Nagel™ 818362
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Xtra SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
  • Nicht modifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für TLC
  • Silika 60
  • Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 %igen wässrigen Nachweisreagenzien
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
  • Bindemittel: Hochpolymeres Produkt, das in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig ist; auch vollständig stabil in rein wässrigen Eluenten
Spezifikation
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 20er-Packung
Typ Aluminiumblech
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 100 x 200 mm