Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate.
Marke:  Invitrogen™ B56130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806578
  • 590.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Violet
Store at ≤-20°C, protect from light. Avoid freeze-thaw cycles.
411/431 nm
100 μg
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZF400461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog NumberB56130
ChargennummerZD398103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog NumberB56130
ChargennummerYD373511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2023 Catalog NumberB56130
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2022 Catalog NumberB56130
Name des Produkts
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates > Alexa Fluor™ Plus 405