Learn More
Syngene™ AirClean™ Systems Dead Air Box with UVTect™ Controller
The AirClean™ Systems Dead Air Box provides a circulation-free environment for the amplification and manipulation of DNA/RNA. Each dead air box is standard with the UVTect™ Microprocessor Controller and a 254 nm ultraviolet light source for irradiation between amplifications.
Marke: Syngene™ SYN-AC648TDBC220-E
7028.26 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
AirClean™ Systems Totluftkästen bieten eine zirkulationsfreie Umgebung für die Amplifikation und Manipulation von DNA/RNA. Jeder Totluftkasten ist standardmäßig mit der UVTect™ Mikroprozessorsteuerung und einer 254 nm-UV-Lichtquelle für die Bestrahlung zwischen den Amplifikationen ausgestattet. Eine Sicherheitsverriegelung deaktiviert das UV-Licht, wenn das vordere Schiebefenster hochgeklappt wird, sodass der Anwender nicht gefährdet wird. Das nahtlose Design und die UV-reflektierenden Konstruktionsmaterialien sorgen außerdem dafür, dass keine schädliche UV-Energie aus dem Gehäuse austritt.
Standardausstattung- Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
- Lieferung erfolgt vollständig montiert
- Überlappende Schiebefenster aus Polycarbonat zum Schutz vor UV-Strahlung
- Der Schutzschalter am Schiebefenster schaltet das UV-Licht automatisch aus, wenn das Schiebefenster angehoben wird
- Die Elektronik befindet sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr besteht, dass Chemikalien in diese sensiblen Bereiche gelangen.
- Einzigartige Sicherheitsfunktionen
- Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
- Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
- UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
- UV- und Leuchtstofflampen
- Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
- UV-Einlegeboden mit integriertem Pipettenhalter
- Timer für Laborereignisse
- Digitaler UV-Licht-Timer von 0,01 Sekunden bis 59 Minuten
- Durchführung für Elektrokabel
Spezifikation
Totluftkasten | |
UVTect™ Mikroprozessorsteuerung, 254 nm-Ultraviolett-Lichtquelle | |
48 in. |
Standardmäßige/hohe Polycarbonat-UV-Einheiten | |
Hohe Ausführung | |
122 cm |