Learn More
Syngene™ AirClean™ Systems Dead Air Box with UVTect™ Controller
The AirClean™ Systems Dead Air Box provides a circulation-free environment for the amplification and manipulation of DNA/RNA. Each dead air box is standard with the UVTect™ Microprocessor Controller and a 254 nm ultraviolet light source for irradiation between amplifications.
6715.00 € - 8250.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Totluftkasten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standardmäßige/hohe Polycarbonat-UV-Einheiten |
Enthält | UVTect™ Mikroprozessorsteuerung, 254 nm-Ultraviolett-Lichtquelle |
Modell | Hohe Ausführung |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17725904
![]() |
Syngene™
SYN-AC632TDBC220-E |
32 in. |
6715.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17795904
![]() |
Syngene™
SYN-AC648TDBC220-E |
48 in. |
8250.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
AirClean™ Systems Dead Air Boxes provide a circulation-free environment for the amplification and manipulation of DNA/RNA. Each dead air box is standard with the UVTect™ Microprocessor Controller and a 254 nm ultraviolet light source for irradiation between amplifications. A safety interlock switch disables the UV light when the sash is raised, preventing operator exposure. Seamless design and UV-reflective construction materials further ensure no harmful UV energy escapes the enclosure.
Standard Features- Polycarbonate and polypropylene design reflects UV energy
- Shipped fully assembled
- Overlapping polycarbonate sash to prevent UV light exposure
- Sash safety switch automatically turns off UV light when sash is raised
- Electronics are located above the workspace, eliminating the chance of a chemical spill entering these sensitive areas
- Unique Safety Features
- No ductwork required
- No installation required - plugs directly into a standard 110V or 220V electrical outlet
- UVTect™ Microprocessor Controller
- UV and fluorescent lights
- Seamless plastic design -no joints or gaps in construction
- UV shelf with built-in pipettor holder
- Lab event timer
- Digital UV light timer 0.01 seconds to 59 minutes
- Access port for electrical cords
Spezifikation
Totluftkasten | |
Standardmäßige/hohe Polycarbonat-UV-Einheiten | |
UVTect™ Mikroprozessorsteuerung, 254 nm-Ultraviolett-Lichtquelle | |
Hohe Ausführung |