Learn More
Syngene™ AirClean™ Chemikalien-Arbeitsstation für Rotationsverdampfer, ohne Abluftleitung, mit AirSafe™ Steuerung
GREENER_CHOICE
Die AirClean™ Chemikalien-Arbeitsstation für Rotationsverdampfer, ohne Abluftleitung, mit AirSafe™ Steuerung wurde speziell für die Einhausung von Rotationsverdampfern, Chromatographiegeräten und Robotersystemen entwickelt und bieten dem Anwender gleichzeitig einen uneingeschränkten Zugang.
Marke:  Syngene™ SYN-AC23824A220-E
Artikelnummer. 17785894
  • 9605.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die AirClean™ Systems Gehäuse für Rotationsverdampfer wurden speziell für die Einhausung von Rotationsverdampfern, Chromatographiegeräten und Robotersystemen entwickelt und bieten dem Anwender gleichzeitig einen uneingeschränkten Zugang. Das durchsichtige Polycarbonatgehäuse und die horizontalen Schiebetüren bieten eine freie Sicht und einen ergonomischen Zugang zur Überwachung der eingeschlossenen Geräte. Die automatische AirSafe ™ Sicherheitssteuerung sorgt für einen konstanten Luftstrom und überwacht permanent den Filterzustand. Mit einer Tiefe von nur 24 Zoll und einer Breite von 38 Zoll nimmt dieses Gehäuse nur sehr wenig Platz auf der Arbeitsfläche ein.
Standardausstattung
  • Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung
  • Integrierter Sockel mit tiefem Überlaufrand
  • Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
  • Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
  • Extrem leiser Betrieb mit nur < 49 dB(A)
  • Umschließt das Gerät und bietet dem Anwender dennoch vollen Zugang
  • Timer für Laborereignisse
  • Horizontale Schiebetüren zur Handhabung der Geräte
  • Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle
Einzigartige Sicherheitsfunktionen
  • Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
  • Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
  • Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
  • Der tiefe Boden fängt versehentlich verschüttete Flüssigkeiten effektiv auf
  • Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr besteht, dass Chemikalien in diese sensiblen Bereiche gelangen.
  • Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
Spezifikation
Geräteeinhausung
610 mm
38 in.
24 in.
AirSafe™ Steuerung
97 cm
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ Chemikalien-Arbeitsstation für Rotationsverdampfer, ohne Abluftleitung, mit AirSafe™ Steuerung > Chemikalien-Arbeitsstation ohne Abluftleitung; Lieferumfang: AirSafe™ Steuerung; Breite: 38 in.