Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Humanes Metapneumovirus (HMPV)-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay
Führen Sie mit diesem direkten Immunfluoreszenz-Assay einen schnellen Nachweis von HMPV in klinischen Proben durch.
Marke:  Thermo Scientific™ K612511-2
506.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13225789
  • 530.00 € / 50 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Human Metapneumovirus (HMPV) Kit können Sie hMPV in klinischen Proben schnell erkennen. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay verwendet zwei monoklonale Antikörper, um spezifische Strukturproteine zu erkennen, die in allen Stämmen des menschlichen Metapneumovirus exprimiert werden.
Das humane Metapneumovirus (hMPV) ist ein Atemvirus, das eine Infektion der oberen Atemwege verursacht. Es verursacht saisonale Epidemien, vor allem in den Wintermonaten, mit Symptomen wie Fieber mit Symptomen der oberen Atemwege wie Husten und Verstopfung der Nase1, 2. hMPV wurde jedoch auch mit schwereren Erkrankungen und Symptomen der unteren Atemwege wie Lungenentzündung und Bronchiolitis in Verbindung gebracht3,4.
Verwenden Sie das IMAGEN Human Metapneumovirus (hMPV) Kit als schnelle, empfindliche und spezifische Methode zum direkten Nachweis von hMPV in klinischen Proben wie Nasopharyngealaspiraten.
  • Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von etwa 30 Minuten nach Erhalt der Probe oder Kultur
  • Einfach: Gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN Assays demselben grundlegenden Verfahren
  • Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität.
  • Leicht auslesbare Ergebnisse
  • Lange Haltbarkeit von meistens 24 Monaten.
Der humane Metapneumovirus (hMPV) ist ein umhülltes, sphärisches RNA-Virus aus der Familie der Paramyxoviridae, Unterfamilie der Paramyxovirinae, und wird innerhalb der Gattung Metapneumovirus klassifiziert3hMPV ist das einzige Mitglied der Gattung, das den Menschen befällt, wobei zu den anderen Arten die Vorgelgrippeviren A, B, C und D zählen1,5.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Humanes Metapneumovirus (HMPV)-Antigen
50 Tests
Imagen Humaner Metapneumovirus-Kit
2 X 1 Positiv-Kontrollobjektträger, Trägerflüssigkeit, hMPV-Reagenz, Gebrauchsanleitung
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6127663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberK612511-2
Chargennummer3712441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog NumberK612511-2
Chargennummer3640650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberK612511-2
Chargennummer3581516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2023 Catalog NumberK612511-2
Chargennummer3562941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberK612511-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Humanes Metapneumovirus (HMPV)-Kit mit direktem Immunfluoreszenz-Assay >