Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten
Komponenten für LABSETS der organischen Chemie im Mikromaßstab
Marke:  DWK Life Sciences 748002-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10524925
  • 32.85 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Microflex-Kits verfügen über spezielle Verbindungsstücke und spezifisch entwickelte Glaskomponenten, die eine hohe Vielseitigkeit bieten.
  • Passt in jede Labortischschublade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filteradapter
Für Kontes Labsets der organischen Chemie im Mikromaßstab
10/Pckg.
Organische Chemie im Mikroskalabereich
PTFE-Stopfen
14/20
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten > Filteradapter, Pluor-Stopfen, 10/Packung