Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation with AirSafe™ Automatic Safety Controller
The AirClean™ AC600 Series Ductless Chemical Workstation is a low cost, operator protection product that protects the user from toxic vapors, gases, fumes and particulate. Smaller, more mobile than standard ductless fume hoods, perfect for low-volume applications with known chemicals.
Marke: Syngene™ SYN-AC632TA220-E
Beschreibung
Die Chemikalien-Arbeitsstation ohne Abluftleitung der Serie AC600 ist ein kostengünstiges Schutzprodukt, das den Endanwender vor giftigen Dämpfen, Gasen, Rauch und Partikeln schützt. Kleiner und mobiler als eine herkömmliche Abzugshaube ohne Abluftleitung, sind die Chemikalien-Arbeitsstationen ohne Abluftleitung der Serie AC600 die perfekte Lösung für Anwendungen mit kleinen Mengen bekannter Chemikalien. Diese Produkte werden standardmäßig mit denselben erweiterten Sicherheitsfunktionen und Technologien geliefert wie größere AirClean™ Systems Hauben ohne Abluftleitung: Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle, Gasdetektion in Echtzeit und permanente Luftstromregelung und -überwachung.
Standardausstattung- Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung
- Integrierter Sockel mit tiefem Überlaufrand
- Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
- Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
- Durchsichtiges Polycarbonatgehäuse für eine 360°-Sicht
- Extrem leiser Betrieb mit nur < 49 dB(A)
- Erhältlich in Standardhöhe oder in hoher Ausführung
- Permanente Überwachung der Einströmgeschwindigkeit in der Abzugshaube mit variabler Regelung des Luftstroms auf den vom Anwender eingestellten Wert
- Timer für Laborereignisse
- Einzigartige Sicherheitsfunktionen
- Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle
- Geprüft nach UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
- Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
- Der tiefe Boden fängt versehentlich verschüttete Flüssigkeiten effektiv auf
- Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr besteht, dass Chemikalien in diese sensiblen Bereiche gelangen.
- Der Luftstromalarm warnt den Anwender sowohl optisch als auch akustisch
- Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
- Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
- Lieferung erfolgt vollständig montiert
- Elektronische Gasdetektion für die Überwachung von Gasphasenfiltern in Echtzeit
Spezifikation
Chemikalien-Arbeitsstation | |
25 in. | |
635 mm | |
40 in. | |
1016 mm | |
Automatische AirSafe™ Sicherheitssteuerung | |
< 49 dBA | |
31 in. | |
787 mm |
UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1, EN 61326-1 | |
23 in. | |
584 mm | |
26 in. | |
660 mm | |
Hohe Ausführung, doppeltes Filtergitter | |
32 in. | |
813 mm |