Learn More
Detritylierungsreagenz 3 % Trichloressigsäure in Dichlormethan (w/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ Reagenzienlösungsmittel für die DNA/RNA-Synthese
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BR605-2.5L
Beschreibung
- Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
Detritylation reagent | |
76-03-9 | |
0.03 | |
2.5 L | |
Klare Flüssigkeit |
−95°C | |
Farblos | |
40°C | |
Glasflasche | |
BioSyn™ |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.