Learn More
Syngene™ Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation
Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
Marke: Syngene™ SYN-48PWTLF-E
8833.78 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe Ausführung
- Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
- Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
- Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Hohe Arbeitsstation | |
UV-Steuerung | |
48 in. |
UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
220 V | |
121,92 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31