Learn More
Syngene™ Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation
Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
7985.00 € - 10370.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hohe Arbeitsstation |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und CE-zugelassen |
Enthält | UV-Steuerung |
Spannung | 220 V |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16524341
![]() |
Syngene™
SYN-32PWTLF-E |
32 in. |
7985.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16564341
![]() |
Syngene™
SYN-48PWTLF-E |
48 in. |
10370.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hohe Ausführung
- Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
- Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
- Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Hohe Arbeitsstation | |
UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
UV-Steuerung | |
220 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 hohe PCR-Arbeitsstation