Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.488
Air Purifier PURIFIAIR.488 reduces indoor pollutant levels with a multi-component filter system.
N.V. - 194.00 €
Spezifikation
Filtertyp Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17200197
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Asecos™
39311
Luftreiniger N/A N/A N/A
17210197
Unterlagen ansehen
Asecos™
39323
Ersatzfilter
194.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Asecos PURIFIAIR.488 can be used to reduce pollutant levels in indoor atmospheres
    • Removes mould spores, pollen, and allergens
    • Eliminates germs and bacteria and neutralises them
    • Continuously filters out fine dust particles
    • Removes unpleasant odours and harmful gases from indoor atmospheres
    • Built-in PM2.5 sensor and colour display allow users to quickly identify and easily read off the particle concentration in the indoor atmosphere in four levels from green (low) to red (high)
  • 1 device handles a volume flow rate of up to 488 m3/h and is designed for approx. 80 m3 room volume (corresponding to a surface area of 32 m2; at a room height of 2.5 m)
    • A larger number of devices should be used in larger rooms
    • Fresh air must be supplied to the rooms via natural or technical ventilation
    • Air purifiers should not be considered a substitute for a fresh air supply
    • Efficient results over time only if the filter is replaced at regularly according to the electronic display
    • Large filter units ensure a long service life
    • Low energy requirements result in low usage costs
    • Integrated humidification for a healthy and comfortable indoor climate
Spezifikation
Spezifikation
Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.488