Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.488
Artikelnummer. 17200197 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzfilter
Luftreiniger
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17200197
Marke: Asecos™ 39311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Air Purifier PURIFIAIR.488 reduces indoor pollutant levels with a multi-component filter system.
  • Asecos PURIFIAIR.488 kann zur Verringerung des Schadstoffgehalts in Atmosphären in Innenräumen verwendet werden
    • Entfernt Schimmelsporen, Pollen und Allergene
    • Beseitigt Keime und Bakterien und neutralisiert sie
    • Filtert kontinuierlich Feinstaubpartikel heraus
    • Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus Innenraumatmosphäre
    • Der integrierte PM2,5-Sensor und das Farbdisplay ermöglichen es dem Anwender, die Partikelkonzentration in der Raumatmosphäre in vier Stufen von grün (niedrig) bis rot (hoch) schnell zu identifizieren und leicht abzulesen.
  • 1 Gerät bewältigt einen Volumenstrom von bis zu 488 m3/h und ist für ca. 80 m3 Raumvolumen ausgelegt (entspricht einer Fläche von 32 m2; bei einer Raumhöhe von 2,5 m)
    • In größeren Räumen sollte eine größere Anzahl von Geräten verwendet werden
    • Die Räume müssen mit natürlicher oder technischer Belüftung mit Frischluft versorgt werden
    • Luftreiniger sollten nicht als Ersatz für eine Frischluftzufuhr betrachtet werden
    • Effiziente Ergebnisse über die Zeit nur, wenn der Filter regelmäßig entsprechend der elektronischen Anzeige ausgetauscht wird
    • Große Filtereinheiten sorgen für eine lange Lebensdauer
    • Geringer Energiebedarf führt zu geringen Nutzungskosten
    • Integrierte Befeuchtung für ein gesundes und angenehmes Raumklima
Spezifikation
Filtertyp Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter
Luftstromrate 488 3/h
Gewicht (metrisch) 11,3 kg
Höhe (metrisch) 669 mm
Tiefe (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Produkttyp Luftreiniger
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität