Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.488
Air Purifier PURIFIAIR.488 reduces indoor pollutant levels with a multi-component filter system.
Marke: Asecos™ 39323
160.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Asecos PURIFIAIR.488 kann zur Verringerung des Schadstoffgehalts in Atmosphären in Innenräumen verwendet werden
- Entfernt Schimmelsporen, Pollen und Allergene
- Beseitigt Keime und Bakterien und neutralisiert sie
- Filtert kontinuierlich Feinstaubpartikel heraus
- Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus Innenraumatmosphäre
- Der integrierte PM2,5-Sensor und das Farbdisplay ermöglichen es dem Anwender, die Partikelkonzentration in der Raumatmosphäre in vier Stufen von grün (niedrig) bis rot (hoch) schnell zu identifizieren und leicht abzulesen.
- 1 Gerät bewältigt einen Volumenstrom von bis zu 488 m3/h und ist für ca. 80 m3 Raumvolumen ausgelegt (entspricht einer Fläche von 32 m2; bei einer Raumhöhe von 2,5 m)
- In größeren Räumen sollte eine größere Anzahl von Geräten verwendet werden
- Die Räume müssen mit natürlicher oder technischer Belüftung mit Frischluft versorgt werden
- Luftreiniger sollten nicht als Ersatz für eine Frischluftzufuhr betrachtet werden
- Effiziente Ergebnisse über die Zeit nur, wenn der Filter regelmäßig entsprechend der elektronischen Anzeige ausgetauscht wird
- Große Filtereinheiten sorgen für eine lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf führt zu geringen Nutzungskosten
- Integrierte Befeuchtung für ein gesundes und angenehmes Raumklima
Spezifikation
Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter | |
1,519 kg | |
559 mm | |
Ersatzfilter |
AIRPURIFIAIR.488. | |
83 mm | |
426 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.488 > Asecos Luftreiniger PURIFIAIR.488; Produkttyp: Ersatzfilter; zur Verwendung mit (Gerät): PURIFIAIR.488
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur