Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.620
Air Purifier PURIFIAIR.620 reduces indoor viral loads and pollutant levels with a multi-component filter system.
Marke: Asecos™ 39327
186.21 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Asecos PURIFIAIR.620 kann die Viruslast und die Verschmutzung in Innenräumen deutlich reduzieren
- Entfernt Schimmelsporen, Pollen und Allergene
- Beseitigt Keime und Bakterien und neutralisiert sie
- Filtert kontinuierlich Feinstaubpartikel heraus
- Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus Innenraumatmosphäre
- Der integrierte PM1.0-Sensor und das Farbdisplay ermöglichen es dem Anwender, die Partikelkonzentration in Innenräumen in vier Stufen von grün (niedrig) bis rot (hoch) schnell zu identifizieren und abzulesen
- Die integrierte Kombination aus Vorfiltern, einem E12 EPA-Filter und einem H14 HEPA-Filter gemäß EN 1822 hat einen Wirkungsgrad von bis zu 99,995 % und hält Partikel von 0,1 bis 0,3 μm aus
- H14 HEPA-Filter werden in Bereichen eingesetzt, in denen der Schutz vor Infektionen eine Schlüsselrolle spielt
- Durch das mobile Design kann der Luftreiniger flexibel in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden
- 1 Gerät für SA-Volumenstrom von 160 bis 620 m³/h (5 Betriebsstufen) und eignet sich für ca. 100 m³ Raumvolumen (entspricht einer Fläche von 40 m² und einer Raumhöhe von 2,5 m)
- In größeren Räumen sollte eine größere Anzahl von Geräten verwendet werden
- Die Räume müssen mit natürlicher oder technischer Belüftung mit Frischluft versorgt werden
- Luftreiniger sollten nicht als Ersatz für eine Frischluftzufuhr betrachtet werden
- Effiziente Ergebnisse über die Zeit nur, wenn der Filter regelmäßig entsprechend der elektronischen Anzeige ausgetauscht wird
- Große Filtereinheiten sorgen für eine lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf führt zu geringen Nutzungskosten
Spezifikation
0,99995 | |
620 m3/h im Volllastbetrieb | |
669 mm | |
400 mm | |
220/240 V | |
CE-Konformität |
Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter | |
14 kg | |
400 mm | |
Luftreiniger | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.620 > Asecos Luftreiniger PURIFIAIR.620; Produkttyp: Luftreiniger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur