Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Kennzeichnen Sie Komponenten ganz einfach mit dem glänzenden Polyestermaterial (B-422), das für den Thermotransferdruck geeignet ist und über einen dauerhaften Klebstoff verfügt. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170736
Beschreibung
- Vielseitig - für zahlreiche Kennzeichnungsanwendungen geeignet, wie Geräte und Maschinen, Leiterplatten, Schalttafelkomponenten und Barcodes
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, extreme Temperaturen, Lösungsmittel, Alkohol, Öl und Wasser
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff, der zuverlässig auf rauen, glatten und pulverbeschichteten flachen Oberflächen haftet
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C22.2 Nr.0.15-95, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polyester | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 bis +212 °F | |
0,75 x 1,5 in. | |
1,5 in. |
M4-90-422 | |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0,004 in. | |
0,75 in. | |
3.8 cm |