Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke:  Brady™ 174650
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17838864
  • 131.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
  • Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
  • Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
  • Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft > Multipurpose Nylon Label Tape; Dimensions (LxW): 0.5 x 0.9 in.; For Use With (Equipment): M710, BMP71; Height (Metric): 12.7 mm; Shape: Rectangle