Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Artikelnummer. 11757834 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
ASTM-Nummer:
84H
Zertifizierung/Konformität:
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Bereich der relativen Dichte:
0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62
Volumen (metrisch):
275 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11757834
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Order Info
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM-Nummer 84H
Schritten 0,0005
Zertifizierung/Konformität 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Länge (metrisch) 330 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62
Volumen (metrisch) 275 mL
Temperature of Standardization 60 °F
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato