Learn More
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marke: Advanced Instruments 3MA085
Beschreibung
Calibration standards for use with Advanced osmometers
- Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Clear | |
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1% | |
10 x 2 mL |
Room Temperature | |
Osmometer instrument calibration and quality control |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.